Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 620 Universelle Schutzkappen/-stopfen
Artikelnummer. 10768565
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
11 H x 7,8 ID. x 25 mm AD
12 H x 13,3 ID. x 30 mm AD
13 H x 17,8 ID. x 34 mm AD
15 H x 19,5 ID. x 37 mm AD
15 H x 20,1 ID. x 37 mm AD
19 H x 26,4 ID. x 44 mm AD
19 H x 29,7 ID. x 47 mm AD
19 H x 31,2 ID. x 49 mm AD
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
10768565 12 H x 13,3 ID. x 30 mm AD -
10717435 11 H x 7,8 ID. x 25 mm AD -
10697405 13 H x 17,8 ID. x 34 mm AD -
10093714 15 H x 19,5 ID. x 37 mm AD 100 Stück
10308584 15 H x 20,1 ID. x 37 mm AD -
10431785 19 H x 26,4 ID. x 44 mm AD 100 Stück
10638175 19 H x 29,7 ID. x 47 mm AD -
10105134 19 H x 31,2 ID. x 49 mm AD 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 10768565
Marke: Poeppelmann™ 62000100000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit konischem Design für Toleranzen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 620 Universalschutzkappen/-stopfen werden aus gelbem PE-LD Kunststoff hergestellt.
  • Kann als Stopfen oder Kappe verwendet werden
  • Für viele Anwendungsfälle geeignet
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Gleiche Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Deckelflansch
Spezifikation
Produkttyp Universal-Schutzverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für zahlreiche Anwendungen als Stopfen oder Kappe
Größe (metrisch) 12 H x 13,3 ID. x 30 mm AD