Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 650 Flanschabdeckungen
Beschreibung
- Gemäß DIN EN 1092-1 und DIN EN 28117
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Ausführung B mit zusätzlichen Klemmrippen für größere Toleranzen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 1092-1 und DIN 28117th |
| Außendurchmesser (metrisch) | 68mm |
| Produkttyp | Stecker für Flanschabdeckung |