Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 650 Flanschabdeckungen
Artikelnummer. 10797425
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
68mm
138mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10797425 138mm -
10175394 68mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10797425
Marke: Poeppelmann™ 65100800000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schließt die Öffnung und bietet ausgezeichneten Schutz für Dichtflächen an Flanschanschlüssen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 650 Flanschdeckel sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
  • Gemäß DIN EN 1092-1 und DIN EN 28117
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Ausführung B mit zusätzlichen Klemmrippen für größere Toleranzen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 1092-1 und DIN 28117th
Außendurchmesser (metrisch) 138mm
Produkttyp Stecker für Flanschabdeckung