Learn More
Poeppelmann™ GPN 670 Serie LDPE-Flanschdeckel, gelb
Artikelnummer. p-8004012
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
90 mm
100 mm
110 mm
140 mm
146 mm
180 mm
345 mm
400 mm
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10073934
Marke: Poeppelmann™ 67000650000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab und verhindert dabei ein versehentliches Ablösen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 670 Flanschabdeckungen sind aus gelbem PE-LLD/PE-HD-Kunststoff gefertigt.
  • Gemäß DIN EN 12351
  • Größere Toleranzen durch Rillen
  • Geeignet für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250
Spezifikation
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für BASF-Werksnorm 14-150 und Bohrungen für Schrauben
Menge 50/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Material LDPE
Typ Stecker für Flanschabdeckung