Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Flanschkappe aus LDPE, GPN 680
Artikelnummer. 10217114
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
Innendurchm. x H: 115 x 19 mm
Innendurchm. x H: 140 x 19 mm
Innendurchm. x H: 220 x 24 mm
Innendurchm. x H: 250 x 25 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
10217114 Innendurchm. x H: 250 x 25 mm 25 Stück
10053984 Innendurchm. x H: 220 x 24 mm 25 Stück
10207574 Innendurchm. x H: 140 x 19 mm 50 Stück
10586825 Innendurchm. x H: 115 x 19 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10217114 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 68001250000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.27 €
    111.00 € / 25 Stück
    Sparen 48.27 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Spezifikation
Farbe Gelb
Innendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Fittings mit festem Innenfutter oder konischen Bohröffnungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Rohrabschnitte mit Flanschende, insbesondere Ventile und Fittings mit festem Belag (z. B. Blei oder Gummi) oder konischen Bohrungen
Länge (metrisch) 25 mm
Menge 25/Packung
Größe (metrisch) Innendurchm. x H: 250 x 25 mm
Material LDPE
Typ Flanschkappen