Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschluss, gelb
Click to view available options
Verschlussgröße:
1/4 – 18 NPTF
1/4 – 28 UNF
7/16 – 20 UNF
9/16 – 18 UNF
G 5/8
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 16
M 20
M 20 x 2
M 22 x 1,5
M 24
M 24 x 2
M 33 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2
M 6
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Gem. DIN EN ISO 228-1
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
- Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Innengewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | M 52 x 2 |
| Produkttyp | Schraubverschlussstopfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1 |