Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschlüsse, gelb
Click to view available options
Verschlussgröße:
M 10
M 12
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 45 x 2
M 8 x 1
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
21 mm
31,5 mm
55 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Descrizione
- Mit metrischen Gewinden
- Gem. DIN EN ISO 228-1
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
- Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Gewinden sowie für Rohrgewinde
Specifica
Specifica
| Außendurchmesser (metrisch) | 31,5 mm |
| Verschlussgröße | M 24 x 1,5 |
| Produkttyp | Schraubverschlussstopfen |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1 |
| Höhe (metrisch) | 18 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto