Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen
Artikelnummer. 10535674
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
M 10
M 12
M 8 x 1
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 45 x 2
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
21 mm
31,5 mm
55 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10535674 M 12 16 mm 14 mm -
10368774 M 8 x 1 12 mm 12 mm 100 Stück
10480255 M 10 14 mm 14 mm 100 Stück
10073674 M 16 x 1,5 21 mm 16 mm 100 Stück
10606465 M 14 x 1,5 19 mm 14 mm 100 Stück
10093434 M 24 x 1,5 31,5 mm 18 mm 100 Stück
10378924 M 26 x 1,5 31,5 mm 20 mm -
10277394 M 45 x 2 55 mm 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10535674 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 70000120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.54 €
    21.35 € / 100 Stück
    Sparen 9.19 €
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit griffsicherem Kopf zum manuellen Zusammenbau. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
  • Mit metrischen Gewinden
  • Gem. DIN EN ISO 228-1
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
  • Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Gewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlussgröße M 12
Produkttyp Schraubverschlussstopfen
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1
Höhe (metrisch) 14 mm