Learn More
Poeppelmann™ GPN 710 Serie Schraubstopfen aus Polypropylen, schwarz
Click to view available options
Größe (metrisch):
16 AD x 13 H, mm
21 AD x 15 H, mm
27 AD x 19 H, mm
34 AD x 17 H, mm
41 AD x 19 H, mm
60 AD x 25 H, mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Mit Kragen und geschlitztem Kopf
- Zur Montage mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubendreher
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Verschlussschraube |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Montage mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubendreher |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | 16 AD x 13 H, mm |
| Länge (metrisch) | 13 mm |