Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Artikelnummer. 10667415
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
34.5 mm
38 mm
39 mm
40 mm
44 mm
50 mm
53 mm
55 mm
56 mm
60 mm
68 mm
Länge (metrisch):
9 mm
13 mm
13.5 mm
15.5 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21.5 mm
26 mm
30 mm
Enthält:
1 5/16 - 12 ohne Gewinde
1 7/8 - 12 ohne Gewinde
7/8 – 14 UNF-Gewinde
G 1 Gewinde
G 2 Gewinde
G 1 1/2-Gewinde
G 1/4-Gewinde
G 1/8-Gewinde
G 3/4-Gewinde
G 3/8-Gewinde
M 16-Gewinde
M 8-Gewinde
M 12 x 1 Gewinde
M 12 x 1,5 Gewinde
M 20 x 1,5 Gewinde
M 24 x 1,5 Gewinde
M 25 x 1,5 Gewinde
M 26 x 1,5 Gewinde
M 28 x 1,5 Gewinde
M 30 x 2 Gewinde
M 36 x 1,5 Gewinde
M 36 x 2 Gewinde
M 42 x 2 Gewinde
M 45 x 2 Gewinde
M 52 x 2 Gewinde
Packungsgröße:
100 Stück
| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10667415 | 16 mm | 13.5 mm | M 12 x 1,5 Gewinde | - |
| 10656835 | 12 mm | 9 mm | M 8-Gewinde | - |
| 10115084 | 14 mm | 9 mm | G 1/8-Gewinde | 100 Stück |
| 10585874 | 16 mm | 13.5 mm | M 12 x 1 Gewinde | - |
| 10063484 | 18 mm | 13.5 mm | G 1/4-Gewinde | 100 Stück |
| 10003924 | 21 mm | 13.5 mm | G 3/8-Gewinde | 100 Stück |
| 10063674 | 25 mm | 15.5 mm | M 20 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10460065 | 21 mm | 13.5 mm | M 16-Gewinde | - |
| 10564715 | 30 mm | 15.5 mm | M 24 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10766845 | 32 mm | 16 mm | G 3/4-Gewinde | - |
| 10482345 | 33 mm | 16 mm | M 25 x 1,5 Gewinde | - |
| 10768415 | 34 mm | 13 mm | M 26 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10053724 | 34.5 mm | 30 mm | M 28 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10605315 | 38 mm | 16 mm | M 30 x 2 Gewinde | 100 Stück |
| 10388614 | 39 mm | 16 mm | G 1 Gewinde | - |
| 10319044 | 40 mm | 26 mm | 1 5/16 - 12 ohne Gewinde | - |
| 10677415 | 27 mm | 21.5 mm | 7/8 – 14 UNF-Gewinde | - |
| 10237714 | 44 mm | 19 mm | M 36 x 1,5 Gewinde | - |
| 10298234 | 44 mm | 19 mm | M 36 x 2 Gewinde | - |
| 10227214 | 56 mm | 19 mm | G 1 1/2-Gewinde | 100 Stück |
| 10358924 | 53 mm | 17 mm | M 45 x 2 Gewinde | - |
| 10195144 | 55 mm | 19 mm | 1 7/8 - 12 ohne Gewinde | 100 Stück |
| 10308774 | 50 mm | 17 mm | M 42 x 2 Gewinde | - |
| 10768775 | 60 mm | 17 mm | M 52 x 2 Gewinde | - |
| 10687605 | 68 mm | 20 mm | G 2 Gewinde | - |
Artikelnummer. 10667415
Marke: Poeppelmann™ 80012150000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen |
| Enthält | M 12 x 1,5 Gewinde |
| Länge (metrisch) | 13.5 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 16 x 13,5 mm, M 12 x 1,5 Gewindeausführung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Schraubkappen |