Learn More
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Artikelnummer. p-8004023
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
34.5 mm
38 mm
39 mm
40 mm
44 mm
50 mm
53 mm
55 mm
56 mm
60 mm
68 mm
Länge (metrisch):
9 mm
13 mm
13.5 mm
15.5 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21.5 mm
26 mm
30 mm
Enthält:
1 5/16 - 12 ohne Gewinde
1 7/8 - 12 ohne Gewinde
7/8 – 14 UNF-Gewinde
G 1 Gewinde
G 2 Gewinde
G 1 1/2-Gewinde
G 1/4-Gewinde
G 1/8-Gewinde
G 3/4-Gewinde
G 3/8-Gewinde
M 16-Gewinde
M 8-Gewinde
M 12 x 1 Gewinde
M 12 x 1,5 Gewinde
M 20 x 1,5 Gewinde
M 24 x 1,5 Gewinde
M 25 x 1,5 Gewinde
M 26 x 1,5 Gewinde
M 28 x 1,5 Gewinde
M 30 x 2 Gewinde
M 36 x 1,5 Gewinde
M 36 x 2 Gewinde
M 42 x 2 Gewinde
M 45 x 2 Gewinde
M 52 x 2 Gewinde
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Enthält unitSize
10656835 12 mm 9 mm M 8-Gewinde -
10115084 14 mm 9 mm G 1/8-Gewinde 100 Stück
10667415 16 mm 13.5 mm M 12 x 1,5 Gewinde -
10585874 16 mm 13.5 mm M 12 x 1 Gewinde -
10063484 18 mm 13.5 mm G 1/4-Gewinde 100 Stück
10003924 21 mm 13.5 mm G 3/8-Gewinde 100 Stück
10063674 25 mm 15.5 mm M 20 x 1,5 Gewinde 100 Stück
10460065 21 mm 13.5 mm M 16-Gewinde -
10564715 30 mm 15.5 mm M 24 x 1,5 Gewinde 100 Stück
10766845 32 mm 16 mm G 3/4-Gewinde -
10482345 33 mm 16 mm M 25 x 1,5 Gewinde -
10768415 34 mm 13 mm M 26 x 1,5 Gewinde 100 Stück
10053724 34.5 mm 30 mm M 28 x 1,5 Gewinde 100 Stück
10605315 38 mm 16 mm M 30 x 2 Gewinde 100 Stück
10388614 39 mm 16 mm G 1 Gewinde -
10319044 40 mm 26 mm 1 5/16 - 12 ohne Gewinde -
10677415 27 mm 21.5 mm 7/8 – 14 UNF-Gewinde -
10237714 44 mm 19 mm M 36 x 1,5 Gewinde -
10298234 44 mm 19 mm M 36 x 2 Gewinde -
10227214 56 mm 19 mm G 1 1/2-Gewinde 100 Stück
10358924 53 mm 17 mm M 45 x 2 Gewinde -
10195144 55 mm 19 mm 1 7/8 - 12 ohne Gewinde 100 Stück
10308774 50 mm 17 mm M 42 x 2 Gewinde -
10768775 60 mm 17 mm M 52 x 2 Gewinde -
10687605 68 mm 20 mm G 2 Gewinde -
25 options
Artikelnummer. 10656835
Marke: Poeppelmann™ 80000080000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
  • Mit metrischen Gewinden
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Enthält M 8-Gewinde
Länge (metrisch) 9 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 12 x 9 mm, M 8 Gewindeausführung
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material HDPE
Typ Schraubkappen