Learn More
Poeppelmann™ Schmiernippelkappe aus LDPE, GPN 980 Form A
Artikelnummer. 10566445
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10566445
missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 98001010000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz für die konischen Köpfe von Schmiernippeln nach DIN EN 71412
Länge (metrisch) 9 mm
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 8,2 mm
Material LDPE
Typ Schmiernippelkappen