Learn More
Poeppelmann™ GPN 985 Serie LDPE-Schmiernippelkappe
Specifications
Specifications
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Den konischen Kopf der Schmiernippeln vor Kontamination schützen und die Schmierstellen sichtbar markieren |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 100 Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Schmiernippelkappe |