Learn More
Poeppelmann™ GPN 985 Serie LDPE-Schmiernippelkappe
Click to view available options
Typ:
Schmiernippelkappe
Schmiernippelkappe mit Lasche
Schmiernippelkappen
Farbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Den konischen Kopf der Schmiernippeln vor Kontamination schützen und die Schmierstellen sichtbar markieren |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Schmiernippelkappe mit Lasche |