Learn More
Invitrogen™ GPR111 Monoclonal Antibody (594519)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30534149
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534149 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30534149
Marke: Invitrogen™ MA561672
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GPR111
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 594519
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen ADGRF2
Gen-Zugriffsnummer Q8IZF7
Gen-Alias ADGRF2; adhesion G protein-coupled receptor F2; adhesion G-protein coupled receptor F2; G protein-coupled receptor 111; GPR111; G-protein coupled receptor 111; G-protein coupled receptor PGR20; hGPCR35; PGR20; probable G-protein coupled receptor 111
Gensymbole ADGRF2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived recombinant human GPR111, Cys19-Lys375.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 222611
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a