missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR162 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17237503 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17237503 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17237503

Marke: Invitrogen™ PA5114738

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GPR162.

This gene was identified upon genomic analysis of a gene-dense region at human chromosome 12p13. It appears to be mainly expressed in the brain; however, its function is not known. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPR162
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen GPR162
Gen-Zugriffsnummer Q16538, Q3UN16
Gen-Alias A-2; BC031437; G protein-coupled receptor 162; gene rich cluster, A; gene-rich cluster gene A protein; GPR162; GRCA; probable G-protein coupled receptor 162
Gensymbole GPR162
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human GPR162(Accession Q16538), corresponding to amino acid residues F54-T104.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14788, 27239
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.