missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR17 Antibody (CL10474) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-07993V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GPR17 Monoclonal antibody specifically detects GPR17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| GPR17 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| DKFZp686M18273, G protein-coupled receptor 17, G-protein coupled receptor 17, P2Y-like receptor, R12, UDP/CysLT receptor, uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q13304, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Neuroscience | |
| 2840 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10474 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur