Learn More
GPR37/Pael-R Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen GPR37/Pael-R
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235317
Unterlagen ansehen
Proteintech
29989-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30234302
Unterlagen ansehen
Proteintech
29989-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The GPR37/Pael-R antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR37/Pael-R. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPR37/Pael-R antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
GPR37/Pael-R
Western Blot, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
EDNRBL; PAELR; hET(B)R-LP
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
1000 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
2861
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.