Learn More
GPR40 Activator 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498567 5 mg
16405948 10 mg
16402097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13971
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GPR40 Activator 1
CAS 1309435-60-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H31NO3S
Menge 5 mg
SMILES OC(C[C@H](C#CC)C(C=C1)=CC=C1OCC2=CC=C(CN3CCC4(C=CC5=C4C=CC=C5)CC3)S2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 497.65
Formelmasse 497.65
Reinheit (%) 98.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation