Learn More
Thermo Scientific™ Laborkühlschränke der GPS-Serie
Schützen Sie Routineproben mit Laborkühlschränken für Universal-Lagerung. Von Platz sparenden 265 Litern bis zu geräumigen 1,048 Litern.
Spezifikation
| Temperaturbereich | 1 °C bis 11 °C |
|---|---|
| Kältemittel | R600A |
| Schrankmaterial | Weiß gestrichener korrosionsbeständiger Stahl |
| Isolierung | HCFC Free, CFC Free |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
Beschreibung
Schützen Sie Routineproben mit Thermo Scientific™ Laborkühlschränken der GPS-Serie für Universal-Lagerung im Labor. Mit Fassungsvermögen von platzsparenden 265 l bis zu geräumigen 1,048l erfüllen diese Kühlschränke alle Anforderungen an heutige Laborausstattungen.
Alle Modelle verfügen über Funktionen für den Probenschutz, die für die harten Anforderungen der Laborumgebung konzipiert sind.
- Integrierter Regler
- Digital-Display
- Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
- Standard-Türschlösser
- Rollen in der Standardausführung
- Auswahl zwischen massiver Tür oder Glastür
- Abtauautomatik
- Leitungs- und Kabeldurchführungen
- CE-Zeichen
Bestellinformationen:
Nur in Europa erhältlich
Spezifikation
| 1 °C bis 11 °C | |
| Weiß gestrichener korrosionsbeständiger Stahl | |
| CE | |
| Digitale Temperatursteuerung | |
| Alarm | |
| 230 V | |
| 50 Hz |
| R600A | |
| HCFC Free, CFC Free | |
| Ja | |
| Automatisch | |
| EU | |
| 230 V 50 Hz |