Learn More
GPT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen GPT
Verdünnung Western Blot 1:200 - 1:1000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30227295
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38016-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30231476
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38016-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GPT Polyclonal antibody specifically detects GPT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
GPT
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
2875
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:200 - 1:1000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human GPT (NP_005300.1).,, Sequence:, MASSTGDRSQAVRHGLRAKVLTLDGMNPRVRRVEYAVRGPIVQRALELEQELRQGVKKPFTEVIRANIGDAQAMGQRPITFLRQVLALCVNPDLLSSPNFPDDAKKRAERILQACGGHSLGAYSVSSGIQLIREDVARYIERRDGGIPADPNNVFLSTGASDAIVTVLKLLVAGEGHTRTGVLIPIPQYP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.