Learn More
GPX4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 30388-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237916
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The GPX4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPX4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPX4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, FC (Intra), IP, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
GPX4
550 μg/mL
MCSP; PHGPx; snGPx; snPHGPx
Recombinant Protein
20 μL
2879
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
18-23 kDa