missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Extract-Clean™ und Maxi-Clean™ IC Resin SPE-Geräte

Artikelnummer. 11330821
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11330821

Marke: Grace™ 30260

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Seven chemistries available in two formats

Available in 0.5 and 1.5mL bed volumes.

Extract-Clean Columns

  • Process multiple samples with vacuum manifold
  • For labs with higher sample throughput requirements
Maxi-Clean Cartridges
  • Use with any Luer tip syringe

Spezifikation

Säulenbettvolumen (metrisch) 0.5 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used to Eliminate Matrix Interferences From Samples Prior to Analyses by LC, IC, or GC
Partikelgröße 550 μm
Typ Maxi-Clean IC Cartridge
Material Polystyrene
Menge 50/Packung
Harzzusammensetzung IC-RP
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt