Learn More
Grace™ Reveleris™ SRC C18-Kartuschen
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
12 g
80 g
120 g
Typ:
Reveleris SRC C18 Kartuschen
Versiegelte Flash-Kartusche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hält höheren Drücken stand (bis zu 200 psig) und bietet eine höhere Tragfähigkeit
- Hochwertiges, hochbelastbares Silika für ausgezeichnete Auflösung
- Optimal verpackt für hohe Plattenanzahl
- Eine engere Partikelgrößenverteilung und minimale Feinanteile halten den Gegendruck niedrig
- Der RFID-Tag optimiert den Betrieb des Reveleris-Systems (separat erhältlich) durch das automatische Laden der Kassettenspezifikationen
- Kompatibel mit anderen gängigen Flash-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | C18 |
| Typ | Reveleris SRC C18 Kartuschen |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 12 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität, konventionelle Anwendungen, polare Verbindungen und beliebte Flash-Systeme |
| Max. Druck | 200 psi |