Learn More
Grace™ Reveleris™ SRC C18-Kartuschen
Artikelnummer. 11353581
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
12 g
80 g
120 g
Typ:
Reveleris SRC C18 Kartuschen
Versiegelte Flash-Kartusche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11353581
Marke: Grace™ 145152105
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität
  • Hält höheren Drücken stand (bis zu 200 psig) und bietet eine höhere Tragfähigkeit
  • Hochwertiges, hochbelastbares Silika für ausgezeichnete Auflösung
  • Optimal verpackt für hohe Plattenanzahl
  • Eine engere Partikelgrößenverteilung und minimale Feinanteile halten den Gegendruck niedrig
  • Der RFID-Tag optimiert den Betrieb des Reveleris-Systems (separat erhältlich) durch das automatische Laden der Kassettenspezifikationen
  • Kompatibel mit anderen gängigen Flash-Systemen
Spezifikation
Material C18
Typ Versiegelte Flash-Kartusche
Säulenbettgewicht (metrisch) 80 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität, konventionelle Anwendungen, polare Verbindungen und beliebte Flash-Systeme
Max. Druck 200 psi