missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Vydac™ C18 (218TP) HPLC-Säulen

Artikelnummer. 11329890
Encompass
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
10 mm
Säulenformat:
Analysesäule
Microbore-Säule
Präparative Säule
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Säulenformat unitSize
11329890 2,1 mm Microbore-Säule -
11369990 10 mm Präparative Säule 1 Stück
11358890 4,6 mm Analysesäule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11329890 Lieferant Grace™ Lieferanten-Nr. 218TP5210

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vydac™ TP HPLC Columns are the industry's standard wide pore media range for peptide and protein separations. The 300 Å TP silica gives polypeptide molecules complete access to the interior of the silica pores.

  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbares Phasenauslaugen
  • Zuverlässige Proteinaufreinigungen, skalierbar von analytischer bis präparativer Skala
  • Wird in einer großen Anzahl von Patenten und Publikationen erwähnt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Verfahren nach ISO 9001, 14000 und 13485, FDA 21 CFR 820 für medizinische Geräte
Säulenchemie N-Octadecyl
Säulenformat Microbore-Säule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Kleine Polypeptide, 4 bis 5 K MW, Enzymverdaufragmente, natürliche und synthetische Peptide, Mehrringverbindungen
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 300 Å
Oberfläche 60 m2/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Silika
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.