Learn More
Grace Davison™ GracePure™ Anion-X Ionenaustausch-SPE-Säule
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
1000 mg
Beschreibung
Produkte für die Festphasenextraktion für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 ml |
| Säulenbettgewicht | 1000 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben |
| Typ | GracePure™ Anion-X Ionenaustausch-SPE-Säule |