Learn More
Grace Davison™ GracePure™ Silika Normalphasen-SPE-Säule
Artikelnummer. 10530811
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht unitSize
10530811 200 mg 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10530811
Marke: Grace Davison™ 5138778
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für nachfolgende HPLC- oder GC-Analysen
Produkte für die Festphasenextraktion für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 ml
Säulenbettgewicht 200 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
Typ GracePure™ Silika-Normalphasen-SPE-Säule