Beschreibung
Beinhaltet
15 Stück
- Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
- Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
- Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
- Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
- Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
- Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute wird schneller erreicht
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silika – Normalphase |
| Typ | FlashPure |
| Enthält | 15 St. |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 40 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flash-Chromatographie mit ISCO- und Biotage-Geräten |
| Max. Druck | 75 psig |