Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 100/N, Scheiben
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
70 mm
90 mm
120 mm
220 mm
240 mm
330 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 %
- Nassfest
- Scheibenformat
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 85 g/m2 |
| Beschreibung | Nass-Burst-Widerstand: 80 kPa |
| Format | Scheibe |
| Particle Retention | 6 bis 8 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
| Güte | 100/N |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,18 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |