Learn More
Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
125 mm
140 mm
220 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- In circle disc format
- Available in a range of diameters
- Klemm absorbency of 70 ± 20 mm
- Dimensional change of less than 3%
- Water uptake of 450 ± 50 g/m²
- Provided 200 per pack
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 250 ± 25 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Physical test prep |
| Güte | Grade 1600 |
| Menge | 200/Pk. |
| Typ | Pulp Test Paper |
| Durchmesser (metrisch) | 220 mm |