Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 292, Scheiben
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 87 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Material | Baumwolllinter (stickstoffarm und nitratarm; <0,06 % Asche) |
| Particle Retention | 5 bis 8 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 45 Sekunden |
| Güte | 292 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,18 m |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |