Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 388, Scheiben
Artikelnummer. 15972840 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15972840 180 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 15972840
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3101180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 388 quantitative Papiere, die Scheiben eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
  • Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter
  • Aschegehalt (≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 84 g/m2
Format Scheibe
Material 100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose; aschefrei)
Particle Retention 12 bis 15 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 10 Sekunden
Güte 388
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Durchmesser (metrisch) 180 mm