Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 393, Scheiben
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von < 98 %
- Säuregespült, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≤ 0.01 % nach DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Sehr feine Pore, sehr dichte, sehr langsame Filterung
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 100 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Material | 100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) |
| Particle Retention | 1 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 300 Sekunden |
| Güte | 393 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,17 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |