Learn More
Sartorius™ Phasentrennungspapiere, silikonimprägniert, Klasse 480
Artikelnummer. 10039520 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
110 mm
185 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10039520 185 mm 100 Stück
10049650 110 mm 100 Stück
10223241 90 mm 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 10039520
Marke: Sartorius™ FT3602185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrophob dank Imprägnierung mit stabilisiertem Silikon. Bei Einsatz von Sartorius™ Silikonimprägnierten Phasentrennerpapieren mit Gütegrad 480 ist kein Scheidetrichter mehr erforderlich.
  • Hält Wasser zurück, lässt jedoch Lösungsmittel durch
  • Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist
Anwendungen:
  • Filtration von organischen Lösungsmitteln, die mit Wasser verunreinigt sind, um die wässrige von der organischen Phase zu trennen
  • Filtration von Extraktionslösungen in klinischen oder medizinischen Laboren
  • Abscheidung von Emulsionen, die bei der Extraktion von wässrigen Pflanzen- oder Wirkstofflösungen entstehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Scheibe
Material Silizium-imprägniert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spezialpapier zur Trennung wässriger von organischen Phasen
Güte 480
Menge 100/Pckg.
Dicke (metrisch) 0,19 mm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Durchmesser (metrisch) 185 mm