Learn More
Sartorius™ Phasentrennungspapiere, silikonimprägniert, Klasse 480
Tienda Sartorius Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (metrisch):
90 mm
110 mm
185 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Descripción
- Hält Wasser zurück, lässt jedoch Lösungsmittel durch
- Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist
Anwendungen:
- Filtration von organischen Lösungsmitteln, die mit Wasser verunreinigt sind, um die wässrige von der organischen Phase zu trennen
- Filtration von Extraktionslösungen in klinischen oder medizinischen Laboren
- Abscheidung von Emulsionen, die bei der Extraktion von wässrigen Pflanzen- oder Wirkstofflösungen entstehen
Especificaciones
Especificaciones
| Format | Scheibe |
| Material | Silizium-imprägniert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spezialpapier zur Trennung wässriger von organischen Phasen |
| Güte | 480 |
| Menge | 100/Pckg. |
| Dicke (metrisch) | 0,19 mm |
| Typ | Filterpapier für qualitative Analysen |
| Durchmesser (metrisch) | 110 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido