Learn More
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 608
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Format:
Blatt
Gefaltetes Tuch
Verpackungsmenge:
40/Packung
800 Packungen
Packungsgröße:
40 Stück
800 Stück
Beschreibung
- Dünnes Papier mit 25 g/m2
- Sehr saugfähig und nicht flauschig
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Breite (metrisch) | 350 mm |
| Abmessungen (L x B) | 500 x 350 mm |
| Format | Blatt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Trocknung von Glasbehältern, Röhrchen, Kolben, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern |
| Verpackungsmenge | 800 Packungen |
| Güte | 608 |