Beschreibung
- Gewicht: 255 g/m2
- Absorption: 490 ml/cm2
- Dicke: 0.40 mm
- Kapillare Wasseraufnahme: 75 bis 85 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
- Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
- Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Zertifizierungen
ISO EN 20535
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Breite (metrisch) | 130 mm |
| Abmessungen (L x B) | 130 x 130 mm |
| Format | Blatt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie |
| Verpackungsmenge | 100 Packungen |
| Güte | 903 |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |