Learn More
Fisherbrand™ Speziallöschpapier, Klasse 903
Artikelnummer. 11799835 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Format:
Blatt
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Format unitSize
11799835 230 x 230 mm Blatt 100 Stück
11745485 130 x 130 mm Blatt -
11759835 120 x 120 mm Blatt 100 Stück
11769835 150 x 150 mm Blatt 100 Stück
11749895 160 x 160 mm Blatt 100 Stück
11789835 220 x 220 mm Blatt 100 Stück
11779835 170 x 170 mm Blatt 100 Stück
11709845 250 x 250 mm Blatt 100 Stück
11779885 300 x 250 mm Blatt 100 Stück
11709895 350 x 350 mm Blatt -
11729895 500 x 500 mm Blatt 100 Stück
11739895 650 x 500 mm Blatt 100 Stück
11899022 - - -
13 options
Artikelnummer. 11799835
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bestimmung der Wasseraufnahme.
  • Gewicht: 255 g/m2
  • Absorption: 490 ml/cm2
  • Dicke: 0.40 mm
  • Kapillare Wasseraufnahme: 75 bis 85 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
  • Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
  • Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Zertifizierungen
ISO EN 20535
Spezifikation
Länge (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Abmessungen (L x B) 230 x 230 mm
Format Blatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie
Verpackungsmenge 100 Packungen
Güte 903
Dicke (metrisch) 0,4 mm