Learn More
Fisherbrand™ Spezial-Blottingpapier, Klasse 904
Artikelnummer. p-8002094 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11769895
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bestimmung der Wasseraufnahme.
  • Gewicht:190 g/m2
  • Wasseraufnahme: 300 ml/cm2
  • Stärke: 0.41 mm
  • Kapillare Wasseraufnahme: 88 bis 93 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
  • Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
  • Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm
Format Blatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie
Verpackungsmenge 100 Packungen
Güte 904
Dicke (metrisch) 0,41 mm