Learn More
Fisherbrand™ Papiere für die Prüfung der Keimfähigkeit, Sorte 907
Artikelnummer. 11759905 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
85 mm
90 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11759905
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Keimungssays von Samenproben nach verschiedenen Methoden wie Neeb und Jacobsen.
  • Nassfestes Papier160 g/m²
  • Saugfähig
  • Frei von Chlor
  • Der pH-Wert muss zwischen 6.0 und 7.5 liegen
  • Für kleine Samen wie Gräser und Blumen
  • Farbe: weiß
Spezifikation
Flächengewicht 160 g/m2
Farbe Weiß
Material Papier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Keimungs-Assays von Samenproben
Anzahl pro Packung 100
pH-Bereich 6 bis 7.5
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Typ Keimungs- und Saatgut-Testpapier
Durchmesser (metrisch) 85 mm