Learn More
Fisherbrand™ Papiere für die Prüfung der Keimfähigkeit, Sorte 907
Artikelnummer. p-8632012 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
85 mm
90 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11759905
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Keimungssays von Samenproben nach verschiedenen Methoden wie Neeb und Jacobsen.
  • Nassfestes Papier160 g/m²
  • Saugfähig
  • Frei von Chlor
  • Der pH-Wert muss zwischen 6.0 und 7.5 liegen
  • Für kleine Samen wie Gräser und Blumen
  • Farbe: weiß
Spezifikation
Flächengewicht 160 g/m2
Farbe Weiß
Material Papier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Keimungs-Assays von Samenproben
Anzahl pro Packung 100
pH-Bereich 6 bis 7.5
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Typ Keimungs- und Saatgut-Testpapier
Durchmesser (metrisch) 85 mm