Learn More
Cytiva X25 BLATT GRADE GF/D GLS,46X57CM .
Artikelnummer. 11380374
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
460 x 570 mm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11380374 460 x 570 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11380374 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 1823915
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Funktioniert als Vorfilter bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern. Whatman™ bindemittelfreie Vorfilter aus Glasmikrofaser, Grad GF/D-Blätter bieten einen effizienten Membranschutz, insbesondere bei der Zählung von Flüssigszintillationsvorgängen.
Whatman Glasfaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Strömungswiderstand und eine hohe Partikelbeladungskapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 °C eingesetzt °werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Mengen Wasser absorbieren, was Punkttests und Flüssigszintillationszählmethoden ermöglicht.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
  • Dick und bieten eine hohe Belastbarkeit
  • Dienen als Vorsatzfilter bei Verwendung mit GF/B.
  • Passen zu den meisten Filterhaltern
  • Nominale Partikelrückhaltung von 2,7 μm
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter.
Format Blatt
Material Borosilikatglas
Particle Retention 2,7 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist; aufgrund des geringen Widerstands Empfehlung für Flüssigkeitsfluss und hohe Partikelbelastbarkeit.
Güte Gütegrad GF/D
Menge 25 Stück
Form Blatt
Dicke (metrisch) 675 μm
Typ Vorfilter
Wasserflussrate 681l/min
Abmessungen (L x B) 460 x 570 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.