Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Beheizte Länge: 1300 mm
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung in der Brennkammer
- Laden von oben oder durch die rechte Klappe
- Gasdämpferaufhängung des Deckels
- 6-Zonenregelung
- Separate Regelung der Heizzonen (jeweils 160 mm lang)
- Temperaturgradient von 400 °C über die gesamte Länge der Brennkammer, jede Zone kann individuell reguliert werden
- Faserseparatoren, welche die Kammer in sechs Kammern gleicher Größe teilen
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 100 x 1300 x 60 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 740 x 1660 x 1345 mm |
| Gewicht (metrisch) | 300 kg |
| Elektrische Anforderungen | 3 Phase |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?