Learn More
Fisherbrand™ Gradientenmischer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgießen von Polyacrylamid-Gelen mit Saccharose- oder Cäsiumchlorid-Lösungen
- Acryl-Kunststoffkonstruktion
- Auslaufsichere Ventile regulieren das Mischen zwischen Reservoir und Mischkammern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgießen von Polyacrylamid-Gradientengelen |
| Typ | Gradientenmischer |
| Menge | Je 1 x |
| Volumen (metrisch) | 15 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 2,4 x 9 x 9 cm |
| Breite (metrisch) | 9 cm |
| Höhe (metrisch) | 9 cm |
| Tiefe (metrisch) | 2,4 cm |