Learn More
De Buyer™ Messeimer
Artikelnummer. p-8007964
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
31.5 cm
33 cm
34 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
Höhe (metrisch):
23,5 cm
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch)
11980605 33 cm 1 Stück - -
11990605 34 cm 1 Stück 15 l 23,5 cm
11970605 31.5 cm 1 Stück 10 l 23,5 cm
10670343 31.5 cm - 10 l 23,5 cm
4 options
Artikelnummer. 11980605
Marke: De Buyer™ 3274.12N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem De Buyer™ Messeimer aus Edelstahl lassen sich Stoffe abspülen, transportieren oder lagern. Er eignet sich für verschiedenste Aufgaben im Labor und im Außeneinsatz.
  • Edelstahl
  • Kapazitäten mit 10 und 15 l
  • 1 jeweils
  • Rand mit Lippe
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 28 cm
Länge (metrisch) 33 cm