Learn More
Duran™ Automatische Büretten aus Glas mit seitlichem Normschliff-Hahn und Graduierung, Klasse AS
Artikelnummer. 10612452 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10612452 25 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10612452 Lieferant Duran™ Lieferanten-Nr. 243183307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.58 €
    222.23 € / 1 Stück
    Sparen 55.35 €
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Glas
Enthält Schellbachstreifen
Typ Automatische Bürette
Class Klasse AS