Learn More
Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konische Form mit eingearbeiteter Kerbe erleichtert ein genaues Abmessen und das Ausgießen
- Breiter Fuß gibt sicheren Stand
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Die Konstruktion aus Polypropylen ist temperaturbeständig bis zu 120 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 263 mm |
| Schritten | 20 mL |
| Menge | Je 1 |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 120 °C |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |