Learn More
Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung
Artikelnummer. p-8000630
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 12097012
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0042400
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit. Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung stellen eine zuverlässige Lösung für die Messung und Abgabe von Flüssigkeiten dar.
  • Konische Form mit eingearbeiteter Kerbe erleichtert ein genaues Abmessen und das Ausgießen
  • Breiter Fuß gibt sicheren Stand
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Die Konstruktion aus Polypropylen ist temperaturbeständig bis zu 120 °C 
Specifications
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 183 mm
Schritten 10 ml
Menge Je 1
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 120 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja