Learn More
KARTELL Messzylinder
Beschreibung
- Niedrige Bauform, runder Sockel.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Autoklavierbar.
- In Zylinder eingegossene, dauerhafte Graduierungen.
- Hält Temperaturen bis zu 170 °C °stand.
- GEEIGNET FÜR LEBENSMITTEL.
- MATERIAL: PMP
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduierungen | 2 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Base Type | Rund |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,43 in. |
| Höhe (metrisch) | 87 mm |
| Produkttyp | Messzylinder |